missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Perfluoro-N-methylmorpholine, TRC

Artikelnummer. 30410452
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410452 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410452 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP010025250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perfluoro-N-methylmorpholine
CAS 382-28-5
Molekylær formel C5 F11 N O
Mængde 250 mg
Synonym Perfluoro-N-methylmorpholine, Morpholine','2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(trifluoromethyl)- (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 2,2,3,3,5,5,6,6-Octafluoro-4-(trifluoromethyl)morpholine (ACI), 4-(Trifluoromethyl)perfluoromorpholine, Fluorinert PF 5052, L 12422, Perfluoro(4-methylmorpholine), Perfluoro-N-methylmorpholine, PF 5052, PFC 5052
InChI formel InChI=1S/C5F11NO/c6-1(7)3(10,11)18-4(12,13)2(8,9)17(1)5(14,15)16
SMIL FC(F)(F)N1C(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)C1(F)F
IUPAC navn 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(trifluoromethyl)morpholine
Molekylvægt (g/mol) 299.042
Formel vægt 298.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.