Få mere at vide
Perfluor(methyldecahydronaphthalen), tech. 85%, blanding af isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307625
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307625 25 g 25g
11317625 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11307625 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L05862.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51294-16-7
Molekylær formel C11F20
Molekylvægt (g/mol) 512.09
MDL nummer MFCD00014326
InChI nøgle LWRNQOBXRHWPGE-UHFFFAOYNA-N
Synonym perfluoromethyldecalin, perfluoro methyldecalin, flutec pp9, perfluoro 1-methyldecalin, perfluoro-1-methyldecalin, pp 9, perfluoro methyldecalin , tech., naphthalene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8a-heptadecafluorodecahydro-8-trifluoromethyl, heptadecafluorodecahydro-1-trifluoromethyl naphthalene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8a-heptadecafluoro-8-trifluoromethyl naphthalene
PubChem CID 39977
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8a-heptadecafluor-8-(trifluormethyl)naphthalen
SMIL FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C12F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Perfluoro(methyldecahydronaphthalene)
Navn note ≈1:1 blanding af 1- og 2-isomerer
Smeltepunkt -70 °C
Tæthed 1.972
Kogepunkt ∼160 °C
Brydningsindeks 1.317
Mængde 25 g
Formel vægt 512.09
Procent renhed 85%
Grad Teknisk