Få mere at vide
Perfluor(methylcyclohexan), TRC
Artikelnummer. 30419830
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30419830 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30419830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP999225250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro(methylcyclohexane)
CAS 355-02-2
Molekylær formel C7F14
Mængde 250 mg
Synonym Cyclohexane','1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-(trifluoromethyl)- (ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-Undecafluoro-6-(trifluoromethyl)cyclohexane (ACI), Cyclohexane','undecafluoro(trifluoromethyl)- (6CI','8CI','9CI), Flutec PC 2, Flutec PP 2, Khladon 350, NSC 4779, Perfluoro(methylcyclohexane), PP 2, Undecafluoro(trifluoromethyl)cyclohexane
InChI formel InChI=1S/C7F14/c8-1(7(19,20)21)2(9,10)4(13,14)6(17,18)5(15,16)3(1,11)12
SMIL FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluor-6-(trifluormethyl)cyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 350.05
Formel vægt 349.9776