Få mere at vide
Perfluor(methylcyclohexan), 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433087
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433087 25 g 25g
11442347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15433087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14233.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Perfluor(methylcyclohexan) bruges som opløsningsmiddel til at bestemme fluorofilicitet af carbonhydrid og fluorcarbon-funktionaliserede nikotinsyreestere. Det kombineres med chloroform og fungerer som en ingrediens til fluorholdige bifasereaktioner. Desuden finder den anvendelse som et varmeoverførselsmiddel, en dielektrisk væske og et perfluorcarbon-sporstof. Det fungerer som et godt opløsningsmiddel for gasser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Perfluoro(methylcyclohexan) bruges som opløsningsmiddel til at bestemme fluorfilicitet af carbonhydrid og fluorcarbon-funktionaliserede nikotinsyreestere. Det kombineres med chloroform og fungerer som en ingrediens til″ fluorholdige″ bifase reaktioner. Desuden finder den anvendelse som et varmeoverførselsmiddel, en dielektrisk væske og et perfluorcarbon-sporstof. Det fungerer som et godt opløsningsmiddel for gasser.
Opløselighed Blandbar med acetone og benzen
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 355-02-2
Molekylær formel C7F14
Molekylvægt (g/mol) 350.06
MDL nummer MFCD00001468
InChI nøgle QIROQPWSJUXOJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluoro methylcyclohexane, perfluoromethylcyclohexane, flutec pp2, undecafluoro trifluoromethyl cyclohexane, tetradecafluoromethylcyclohexane, cyclohexane, undecafluoro trifluoromethyl, unii-vj9772yw63, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl, perfluoro methylcyclohexane , pmch
PubChem CID 9637
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluor-6-(trifluormethyl)cyclohexan
SMIL FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Perfluoro(methylcyclohexane)
Smeltepunkt -70 °C
Tæthed 1.8
Kogepunkt 75 °C til 76 °C
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.3 00
Mængde 25 g
Beilstein 1915981
Opløselighedsinformation Blandet med acetone og benzen.
Formel vægt 350.06
Procent renhed 94%