Få mere at vide
Perfluor(decahydronaphthalen), cis + trans, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433837
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433837 500 g 500g
11413837 25 g 25g
11423837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11433837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18288.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Perfluor (decahydronaphthalen) bruges til at opløse gasser. På grund af dets gasbærende kapacitet bruges den til at øge ilttilførslen under cellekultur. Det fungerer som en ingrediens i fluosol, som er et kunstigt blodprodukt. Det bruges også til at opløse Teflon .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Perfluoro(decahydronaphthalen) bruges til at opløse gasser. På grund af dets gasbærende kapacitet bruges den til at øge ilttilførslen under cellekultur. Det fungerer som en ingrediens i fluosol, som er et kunstigt blodprodukt. Det bruges også til at opløse Teflon .
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 306-94-5
Molekylær formel C10F18
Molekylvægt (g/mol) 462.081
MDL nummer MFCD00010626
InChI nøgle UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorodecalin, perflunafene, octadecafluorodecahydronaphthalene, cis-perfluorodecalin, trans-perfluorodecalin, perfluorodecahydronaphthalene, naphthalene, octadecafluorodecahydro, f-dc, pp 5, perflunafenum latin
PubChem CID 9386
ChEBI CHEBI:38848
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadecafluornaphthalen
SMIL C12(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro(decahydronaphthalene)
Navn note Cis + Trans
Smeltepunkt -10 °C til -7 °C
Tæthed 1.94
Kogepunkt 141 °C til 142 °C
Brydningsindeks 1.3145
Mængde 500 g
Beilstein 2067113
Merck Index 14,4183
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 462.1
Procent renhed 95%