Få mere at vide
Perfluor-forbindelse FC-40(TM), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10163360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10163360 10 g Glasflaske 10g
10081150 100 g Glasflaske 100g
10173360 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10163360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123760100
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51142-49-5
Molekylær formel C21F48N2
Molekylvægt (g/mol) 1192.168
MDL nummer MFCD01632188
InChI nøgle QDOIZVITZUBGOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorinert fc-40, perfluoro-compound fc-40, bis nonafluorobutyl trifluoromethyl amine; perfluorotributylamine, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl butan-1-amine,1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-n-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl-n-trifluoromethyl butan-1-amine, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl butan-1-amine; 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-n-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl-n-trifluoromethyl butan-1-amine, bis 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl trifluoromethyl amine; perfluorotributylamine
PubChem CID 2723673
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutyl)butan-1-amin;1,1,2,2 ,3,3,4,4,4-nonafluor-N-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutyl)-N-(trifluormethyl)butan-1-amin
SMIL C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F.C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro-compound FC-40™
Farve Farveløs
Tæthed 1.8700g/mL
Kogepunkt 158,0 °C til 173,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.29
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.87
Viskositet 1,6-2,8 mm2/s (25 °C)
Formel vægt 650
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Perfluoro-compound FC-40|TS
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
Faresætning
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.