Få mere at vide
Perfluor (butylcyclohexan), TRC
Artikelnummer. 30418664
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418664 500 mg
30413493 1 g
30415974 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30418664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP999370500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 374-60-7
Molekylær formel C10F20
Molekylvægt (g/mol) 500.08
Synonym 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)-Cyclohexane, undecafluoro(nonafluorobutyl)-Cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-Undecafluoro-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)cyclohexane
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6-undecafluor-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,4,nonafluorobutyl)cyclohexan
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro(butylcyclohexane)
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10F20/c11-1(4(16,17)7(22,23)9(26,27)10(28,29)30)2(12,13)5(18,19)8(24,25)6(20,21)3(1,14)15
Formel vægt 499.9681