Få mere at vide
Thermo Scientific™ Perfluorsyreanhydrider (TFAA, PFAA og HFAA) Acyleringsreagenser
Artikelnummer. 11772247 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Standard komponenter:
Heptafluor-butansyreanhydrid
Pentafluor-propansyreanhydrid
Trifluoreddikesyreanhydrid
Mængde:
25 g
100 g
10 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Hver
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard komponenter Mængde Pakningsstørrelse
11772247 Heptafluor-butansyreanhydrid 10 x 1 ml Pakke med 10
11557740 Heptafluor-butansyreanhydrid 100 g Hver
11567740 Heptafluor-butansyreanhydrid 25 g Hver
11587740 Pentafluor-propansyreanhydrid 100 g Hver
11597740 Pentafluor-propansyreanhydrid 25 g Hver
11507750 Pentafluor-propansyreanhydrid 10 x 1 ml 10ml
11517800 Trifluoreddikesyreanhydrid 100 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11772247 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS63164
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Forbered flygtige og stabile fluoracylderivater til GC/MS med Thermo Scientific™ Perfluorsyreanhydrider (TFAA, PFAA og HFAA).
Forbered fluoracylderivater til GC/MS og til flammeioniserings- og elektronindfangningsdetektionsteknikker med Thermo Scientific™ Perfluorsyreanhydrider (TFAA, PFAA og HFAA). Disse reagenser reagerer let med alkoholer, phenoler og aminer.
  • Anvendes til fremstilling af fluoracylderivater til GC/MS
  • Fremstil stabile flygtige derivater til FID- og ECD-teknikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC/MS
Opbevaring Stuetemperatur
Mængde 10 x 1 ml
Standard komponenter Heptafluor-butansyreanhydrid
Standard koncentration 98 til 100 %
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perfluoro Acid Anhydrides
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: heptafluorobutyric
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.