Få mere at vide
Thermo Scientific™ Perfluorsyreanhydrider (TFAA, PFAA og HFAA) Acyleringsreagenser
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Forbered fluoracylderivater til GC/MS og til flammeioniserings- og elektronindfangningsdetektionsteknikker med Thermo Scientific™ Perfluorsyreanhydrider (TFAA, PFAA og HFAA). Disse reagenser reagerer let med alkoholer, phenoler og aminer.
- Anvendes til fremstilling af fluoracylderivater til GC/MS
- Fremstil stabile flygtige derivater til FID- og ECD-teknikker
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | GC/MS |
| Farer | Ætsende |
| Opbevaring | Stuetemperatur |
| Mængde | 100 g |
| Standard komponenter | Pentafluor-propansyreanhydrid |
| Standard koncentration | 98 til 100 % |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- PFAA, 100 g pentafluoropropionic Acid Anhydride
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.