Få mere at vide
Thermo Scientific™ Perfluorsyreanhydrider (TFAA, PFAA og HFAA) Acyleringsreagenser
Artikelnummer. 11567740 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Standard komponenter:
Heptafluor-butansyreanhydrid
Pentafluor-propansyreanhydrid
Trifluoreddikesyreanhydrid
Mængde:
25 g
100 g
10 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Hver
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard komponenter Mængde unitSize
11567740 Heptafluor-butansyreanhydrid 25 g Hver
11557740 Heptafluor-butansyreanhydrid 100 g Hver
11772247 Heptafluor-butansyreanhydrid 10 x 1 ml Pakke med 10
11587740 Pentafluor-propansyreanhydrid 100 g Hver
11597740 Pentafluor-propansyreanhydrid 25 g Hver
11507750 Pentafluor-propansyreanhydrid 10 x 1 ml 10ml
11517800 Trifluoreddikesyreanhydrid 100 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11567740 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS63163
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbered flygtige og stabile fluoracylderivater til GC/MS med Thermo Scientific™ Perfluorsyreanhydrider (TFAA, PFAA og HFAA).
Forbered fluoracylderivater til GC/MS og til flammeioniserings- og elektronindfangningsdetektionsteknikker med Thermo Scientific™ Perfluorsyreanhydrider (TFAA, PFAA og HFAA). Disse reagenser reagerer let med alkoholer, phenoler og aminer.
  • Anvendes til fremstilling af fluoracylderivater til GC/MS
  • Fremstil stabile flygtige derivater til FID- og ECD-teknikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC/MS
Opbevaring Stuetemperatur
Mængde 25 g
Standard komponenter Heptafluor-butansyreanhydrid
Standard koncentration 98 til 100 %
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.