Få mere at vide
Thermo Scientific™ Perfluorsyreanhydrider (TFAA, PFAA og HFAA) Acyleringsreagenser
Artikelnummer. 11557740 Shop alle Thermo Scientific produkter
Standard komponenter:
Heptafluor-butansyreanhydrid
Pentafluor-propansyreanhydrid
Pentafluoropropansyreanhydrid
Trifluoreddikesyreanhydrid
Mængde:
25 g
100 g
10 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11557740
Brand: Thermo Scientific™ TS63162
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbered flygtige og stabile fluoracylderivater til GC/MS med Thermo Scientific™ Perfluorsyreanhydrider (TFAA, PFAA og HFAA).
Forbered fluoracylderivater til GC/MS og til flammeioniserings- og elektronindfangningsdetektionsteknikker med Thermo Scientific™ Perfluorsyreanhydrider (TFAA, PFAA og HFAA). Disse reagenser reagerer let med alkoholer, phenoler og aminer.
  • Used to prepare fluoracyl derivatives for GC/MS
  • Produce stable volatile derivatives for FID and ECD techniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC/MS
Opbevaring Room Temperature
Mængde 100 g
Standard komponenter Heptafluor-butansyreanhydrid
Standard koncentration 98 to 100%
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.