Få mere at vide
Thermo Scientific™ Perfluorsyreanhydrider (TFAA, PFAA og HFAA) Acyleringsreagenser
Shop alle Thermo Scientific produkter
Standard komponenter:
Heptafluor-butansyreanhydrid
Pentafluor-propansyreanhydrid
Pentafluoropropansyreanhydrid
Trifluoreddikesyreanhydrid
Mængde:
25 g
100 g
10 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Forbered fluoracylderivater til GC/MS og til flammeioniserings- og elektronindfangningsdetektionsteknikker med Thermo Scientific™ Perfluorsyreanhydrider (TFAA, PFAA og HFAA). Disse reagenser reagerer let med alkoholer, phenoler og aminer.
- Anvendes til fremstilling af fluoracylderivater til GC/MS
- Fremstil stabile flygtige derivater til FID- og ECD-teknikker
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | GC/MS |
| Farer | Ætsende |
| Opbevaring | Stuetemperatur |
| Mængde | 10 x 1 ml |
| Standard komponenter | Pentafluor-propansyreanhydrid |
| Standard koncentration | 98 til 100 % |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.