missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulfonyl Fluoride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulfonyl Fluoride |
| CAS | 16090-14-5 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C7F14O4S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,1,2,2-Tetrafluoro-2-[1,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)-2-[(trifluorovinyl)oxy]ethoxy]ethanesulfonyl Fluoride, 2-[1-[difluoro[(1,2,2-trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonyl Fluoride, FS 14, Perfluoro-3,6-dioxa-4-methyl-delta7-octylsulfonyl Fluoride |
| InChI formel | InChI=1S/C7F14O4S/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23 |
| SMIL | FC(=C(F)OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)F)C(F)(F)F)F |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2-trifluoroethenoxy)propan-2-yl]oxyethanesulfonyl fluoride |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.12 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?