Få mere at vide
Perfluor(4-methyl-2-penten), [(E):(Z) 9:1], 90+%, cont 5-10% perfluor(2-methyl-2-penten)
Artikelnummer. 11323786
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323786 100 g 100g
11313786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16836.22
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 2070-70-4 | C6F12 | 300,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2070-70-4
Molekylær formel C6F12
Molekylvægt (g/mol) 300.05
MDL nummer MFCD00153253
InChI nøgle SAPOZTRFWJZUFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2z-1,1,1,2,3,4,5,5,5-nonafluoro-4-trifluoromethyl pent-2-ene
PubChem CID 11012007
SMIL FC(=C(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro(4-methyl-2-pentene)
Navn note [(E):(Z) 9:1]
Assay Procent Noter indeholder 5 til 10 % perfluor(2-methyl-2-penten)
Lineær formel (CF3)2CFCF=CFCF3
Brydningsindeks <1.3000
Mængde 100 g
IUPAC navn (Z)-1,1,1,2,3,4,5,5,5-nonafluor-4-(trifluormethyl)pent-2-en
Formel vægt 300.05
Procent renhed ≥90%