Få mere at vide
Perfluor(4-methyl-2-penten), [(E):(Z) 9:1], 90+%, cont 5-10% perfluor(2-methyl-2-penten)
Artikelnummer. 11313786
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313786 25 g 25g
11323786 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16836.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
CAS: 2070-70-4 | C6F12 | 300,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2070-70-4
Molekylær formel C6F12
Molekylvægt (g/mol) 300.05
MDL nummer MFCD00153253
InChI nøgle SAPOZTRFWJZUFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2z-1,1,1,2,3,4,5,5,5-nonafluoro-4-trifluoromethyl pent-2-ene
PubChem CID 11012007
SMIL FC(=C(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro(4-methyl-2-pentene)
Navn note [(E):(Z) 9:1]
Assay Procent Noter indeholder 5 til 10 % perfluor(2-methyl-2-penten)
Lineær formel (CF3)2CFCF=CFCF3
Brydningsindeks <1.3000
Mængde 25 g
IUPAC navn 1,1,1,2,3,4,5,5,5-nonafluor-4-(trifluormethyl)pent-2-en
Formel vægt 300.05
Procent renhed ≥90%