Få mere at vide
Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA) |
| CAS | 151772-58-6 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C5 H F9 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Acetic acid','difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]- (9CI), 2,2-Difluoro-2-[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetic acid, Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid, Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (NFDHA) |
| InChI formel | InChI=1S/C5HF9O4/c6-2(7,1(15)16)17-3(8,9)4(10,11)18-5(12,13)14/h(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)C(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2-difluoro-2-[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.0447 |
| Vis mere |