Få mere at vide
Perfluor (2-methyl-3-pentanon), TRC
Artikelnummer. 30418662
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30418662 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30418662 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP999235500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro-2-methyl-3-pentanone
CAS 756-13-8
Molekylær formel C6 F12 O
Mængde 500 mg
Synonym 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone, Dodecafluoro-2-methylpentan-3-one, Heptafluoroisopropyl pentafluoroethyl ketone, Khaldon PFK 49, L 18543, Novec 1230, Novec 649, Perfluoro(ethyl isopropyl ketone), Perfluoro-(4-methylpentan-3-one), Perfluoro-2-methyl-3-pentanone
InChI formel InChI=1S/C6F12O/c7-2(4(10,11)12,5(13,14)15)1(19)3(8,9)6(16,17)18
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluor-4-(trifluoromethyl)pentan-3-on
Molekylvægt (g/mol) 316.04
Formel vægt 315.9758