Få mere at vide
Perfluor(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluorid, 97 %
Artikelnummer. 11399185
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399185 5 g 5g
11389185 1 g 1g
11309195 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399185 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16483.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2062-98-8 | C6F12O2 | 332,045 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2062-98-8
Molekylær formel C6F12O2
Molekylvægt (g/mol) 332.045
MDL nummer MFCD00054657
InChI nøgle BCLQALQSEBVVAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,3,3-tetrafluoro-2-perfluoropropoxy propanoyl fluoride, undecafluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, perfluoro 2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy, hfpo dimer, acmc-1cljd
PubChem CID 102740
IUPAC navn 2,3,3,3-tetrafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoxy)propanoylfluorid
SMIL C(=O)(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluoride
Kogepunkt 54 °C til 56 °C
Flammepunkt Ingen
Brydningsindeks 1.3
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 332.06
Procent renhed 97%