Få mere at vide
Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) Chloride |
| CAS | 72848-57-8 |
| Molekylær formel | C6ClF11O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6ClF11O2/c7-1(19)2(8,4(11,12)13)20-6(17,18)3(9,10)5(14,15)16 |
| SMIL | C(=O)(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)Cl |
| IUPAC navn | 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.5 |
| Formel vægt | 347.9411 |