Få mere at vide
Perfluoro-2-methyl-2-pentene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10083720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10083720 1 g Glasflaske 1g
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10083720 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 312400010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro-2-methyl-2-pentene
Navn note 90%
CAS 1584-03-8
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6200g/mL
Kogepunkt 53.0°C to 61.0°C
Flammepunkt −12°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6F12
Lineær formel C2F5CF=C(CF3)2
MDL nummer MFCD00015724
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.62
Synonym perfluoro-2-methyl-2-pentene, perfluoro 2-methylpent-2-ene, hexafluoropropene dimer, perfluoro-2-methylpent-2-ene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-2-ene, perfluoro 2-methyl-2-pentene, nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-2-ene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-4-ene, 2-pentene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl-2-pentene
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle FAEGGADNHFKDQX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=C(C(C(F)(F)F)(F)F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluor-2-(trifluormethyl)pent-2-en
Molekylvægt (g/mol) 300.04
PubChem CID 74105
Formel vægt 300.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske