missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoic Acid (HFPO-TA) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9HF17O4/c10-2(1(27)28,5(14,15)16)29-9(25,26)4(13,7(20,21)22)30-8(23,24)3(11,12)6(17,18)19/h(H,27,28) |
| Formel vægt | 495.9603 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?