missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 17934255
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17934255 50 mg
17901075 100 mg
17971425 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17934255 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP28624350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13252-14-7
Molekylær formel C9 H F17 O4
Molekylvægt (g/mol) 496.0747
Synonym Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]- (9CI), Propionic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]- (7CI,8CI), 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propanoic acid, 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]-1-propanoic acid, X 70-540-3, Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoic Acid (HFPO-TA)
IUPAC navn 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propanoic acid
SMIL OC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoic Acid (HFPO-TA)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9HF17O4/c10-2(1(27)28,5(14,15)16)29-9(25,26)4(13,7(20,21)22)30-8(23,24)3(11,12)6(17,18)19/h(H,27,28)
Formel vægt 495.9603
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.