Få mere at vide
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride, 97%
Artikelnummer. 11389285
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389285 5 g 5g
11399285 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389285 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16614.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27639-98-1 | C12F24O4 | 664.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27639-98-1
Molekylær formel C12F24O4
Molekylvægt (g/mol) 664.09
MDL nummer MFCD00084743
InChI nøgle IIYQDKPSLAINNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-heptafluoropropoxy propoxy propoxy, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propoxy propoxy propanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propoxy propoxy, propanoyl fluoride,2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propoxy propoxy, acmc-20ajy8, 3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride, tetradecafluoro-2,5,8-tris trifluoromethyl
PubChem CID 119616
IUPAC navn 2,3,3,3-tetrafluor-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluor-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoxy)propoxy]propoxy]propanoylfluorid
SMIL C(=O)(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)(F)F)F)(F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride
Kogepunkt 158°C to 161°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 664.09
Procent renhed 97%