missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Perfluoro-(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic)acid, TRC

Artikelnummer. 30134549
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134549 500 mg
30133520 50 mg
30008136 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134549 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP999330500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 65294-16-8
Molekylær formel C12HF23O5
Molekylvægt (g/mol) 662.1
Synonym 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propoxy]-Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]propoxy]-Propanoic acid, 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propoxy]propanoic acid
IUPAC navn 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propoxy]propanoic acid
SMIL OC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perfluoro-(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic)acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12HF23O5/c13-2(1(36)37,6(18,19)20)38-11(32,33)4(16,8(24,25)26)40-12(34,35)5(17,9(27,28)29)39-10(30,31)3(14,15)7(21,22)23/h(H,36,37)
Formel vægt 661.9457
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.