Få mere at vide
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride, 97%
Artikelnummer. 11369285
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369285 5 g 5g
11379285 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369285 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16611.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34761-47-2 | C15F30O5 | 830.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34761-47-2
Molekylær formel C15F30O5
Molekylvægt (g/mol) 830.11
MDL nummer MFCD00054660
InChI nøgle QDHLRGOEEBWEIB-UHFFFAOYNA-N
Synonym perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride, 3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride, 2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl, 2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride, acmc-1csyq, 2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-oyl fluoride, perfluoro 2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propoxy propoxy propoxy propanoyl fluoride, 2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl-3,6,9,12-tetraoxaheptadecafluoropentadecanoic acid fluoride, 3,6,9,12-tetraoxapentadecanoylfluoride,2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl
PubChem CID 118188
SMIL FC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride
Tæthed 1.8
Kogepunkt 200°C to 203°C
Flammepunkt None
Brydningsindeks 1.3
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
IUPAC navn 2,3,3,3-tetrafluor-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluor-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluor-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoroxy]propoxy]propoxy]propoxy]propoxy]propoxy]propoxy]propoxy]
Formel vægt 830.12
Procent renhed 97%