Få mere at vide
Perfluor-1-iodonoktan, 98%
Artikelnummer. 11429656
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429656 10 g 10g
11439656 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20207.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 507-63-1 | C8F17I | 545,965 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 507-63-1
Molekylær formel C8F17I
Molekylvægt (g/mol) 545.965
MDL nummer MFCD00001064
InChI nøgle KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorooctyl iodide, heptadecafluoro-1-iodooctane, 1-iodoperfluorooctane, perfluoro-n-octyl iodide, 1-iodoheptadecafluorooctane, perfluoro-1-iodooctane, perfluorooctyliodide, heptadecafluoro-n-octyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodo, octane, heptadecafluoro-1-iodo
PubChem CID 10491
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodoctan
SMIL C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro-1-iodooctane
Smeltepunkt 25°C
Tæthed 2.04
Kogepunkt 160°C to 161°C
Lineær formel CF3(CF2)7I
Brydningsindeks 1.329
Mængde 10 g
Beilstein 1717141
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 545.97
Procent renhed 98%