Få mere at vide
Perfluor-1-iodohexan, 98+%, stab. med kobber
Artikelnummer. 11490017
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490017 250 g 250g
11470017 10 g 10g
11480017 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20958.30
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 355-43-1 | C6F13I | 445,95 g/mol
Det bruges som en initiator i nærvær af fac-[Ir(ppy) 3 til fotoredox-katalysatoraktiveret CRP af methacrylater i synligt lys-induceret kontrolleret radikal polymerisation af methacrylater med perfluoralkyliodid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som initiator i nærvær af fac-[Ir(ppy) 3
til fotoredox-katalysatoraktiveret CRP af methacrylater i synligt lys-induceret kontrolleret radikal polymerisation af methacrylater med perfluoralkyliodid.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra lys og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 355-43-1
Molekylær formel C6F13I
Molekylvægt (g/mol) 445.95
MDL nummer MFCD00001063
InChI nøgle BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorohexyl iodide, perfluoro-1-iodohexane, 1-iodoperfluorohexane, perfluoro-n-hexyl iodide, tridecafluorohexyl iodide, unii-a2a17jug4r, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodo, tridecafluoro-1-iodohexane, a2a17jug4r, hexane, tridecafluoro-6-iodo
PubChem CID 67733
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluor-6-iodhexan
SMIL C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro-1-iodohexane
Navn note stabiliseret med kobber
Smeltepunkt -45 °C
Tæthed 2.063
Kogepunkt 117 °C
Brydningsindeks 1.329
Mængde 250 g
Beilstein 1802118
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 445.95
Procent renhed ≥98%