Få mere at vide
Perfluor-1-iodohexan, 97%
Artikelnummer. 15492132 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492132 25 g 25g
15482132 5 g 5g
15402142 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492132 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269940250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
CAS: 355-43-1 | C6F13I | 445,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 355-43-1
Molekylær formel C6F13I
Molekylvægt (g/mol) 445.95
InChI nøgle BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorohexyl iodide, perfluoro-1-iodohexane, 1-iodoperfluorohexane, perfluoro-n-hexyl iodide, tridecafluorohexyl iodide, unii-a2a17jug4r, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodo, tridecafluoro-1-iodohexane, a2a17jug4r, hexane, tridecafluoro-6-iodo
PubChem CID 67733
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluor-6-iodhexan
SMIL C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro-1-iodohexane
Smeltepunkt -45,0 °C
Tæthed 2.0630g/mL
Kogepunkt 116,0 °C til 119,0 °C
Flammepunkt >115 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel CF3(CF2)5I
Brydningsindeks 1,3270 til 1,3300
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 2.063
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 445.95
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perfluoro-1-iodohexane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.