Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluoro-1-iodohexane |
| Smeltepunkt | -45.0°C |
| Tæthed | 2.0630g/mL |
| Kogepunkt | 116.0°C to 119.0°C |
| Flammepunkt | >115°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Lineær formel | CF3(CF2)5I |
| Brydningsindeks | 1.3270 to 1.3300 |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Perfluoro-1-iodohexane
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .