Få mere at vide
Perfluor-1-iodokan, TRC
Artikelnummer. 17914975
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17914975 5 g
17902465 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17914975 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2865305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 423-62-1
Molekylær formel C10 F21 I
Molekylvægt (g/mol) 645.978
Synonym Heneicosafluoro-1-iodo-decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-heneicosafluoro-10-iododecane, 1-Iodoheneicosafluorodecane, 1-Iodoperfluorodecane, Heneicosafluoro-1-iododecane, Perfluorodecyl iodide
IUPAC navn 1,1,1,2,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-henicosafluoro-10-iododekan
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro-1-iododecane
Renhedsgrad noter GC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10F21I/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32
Formel vægt 645.871
Procent renhed >95%