Få mere at vide
Perfluor-1-iodokan, 97%
Artikelnummer. 11444897
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444897 25 g 25g
11434897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21845.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 423-62-1 | C10F21I | 645,981 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 423-62-1
Molekylær formel C10F21I
Molekylvægt (g/mol) 645.981
MDL nummer MFCD00001065
InChI nøgle UDWBMXSQHOHKOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorodecyl iodide, 1-iodoperfluorodecane, perfluoro-1-iododecane, henicosafluoro-10-iododecane, heneicosafluorodecyl iodide, heneicosafluoro-1-iododecane, decane, heneicosafluoro-1-iodo, iodoperfluorodecane, henicosafluorodecyl iodide, 1-iodohenicosafluorodecane
PubChem CID 67920
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-henicosafluoro-10-iododecan
SMIL C(C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Perfluoro-1-iododecane
Smeltepunkt 63 °C til 67 °C
Kogepunkt 195 °C til 200 °C
Flammepunkt Ingen
Mængde 25 g
Beilstein 1810506
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 645.98
Procent renhed 97%