Få mere at vide
Perfluor-1-butansulfonylfluorid, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10349410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10349410 25 g Glasflaske 25g
10668444 5 g Glasflaske 5g
10540224 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10349410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 312340250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 375-72-4 | C4F10O2S | 302.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375-72-4
Molekylær formel C4F10O2S
Molekylvægt (g/mol) 302.09
MDL nummer MFCD00007422
InChI nøgle LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro
PubChem CID 67814
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutan-1-sulfonylfluorid
SMIL C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride
Navn note 92%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6800g/mL
Kogepunkt 64°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3(CF2)3SO2F
Brydningsindeks 1.3
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.68
Formel vægt 302.09
Procent renhed 92%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.