Få mere at vide
Perfluor(1,3-dimethylcyclohexan), tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422297
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422297 50 g 50g
15432297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15422297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045477.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 335-27-3
Molekylær formel C8F16
Molekylvægt (g/mol) 400.062
MDL nummer MFCD00001469
InChI nøgle LOQGSOTUHASIHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, perfluoro 1,3-dimethylcyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, perfluoro-1,3-dimethyl, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl, cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl, hexadecafluoro 1,3-dimethylcyclohexane, flutec pp3, acmc-1cjoy
PubChem CID 78975
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluor-4,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan
SMIL C1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro (1,3-dimethylcyclohexane)
Smeltepunkt -55°C
Tæthed 1.828 g/mL
Kogepunkt 101°C to 102°C
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Beilstein 2064147
Formel vægt 400.06
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske