Få mere at vide
Perfluor-1,3,5-trimethylcyclohexan, blanding af isomerer, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497044
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497044 50 g 50g
11487044 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11497044 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21500.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Det finder sin anvendelse i karakteriseringen af ikke-vandfase væske/sporstof-interaktion til støtte for en vadose zone-partitionerende interwell-sporstoftest.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Den finder sin anvendelse i karakteriseringen af ikke-vandfase væske/sporstof-interaktion til støtte
for en vadose zone-partitionerende interwell-sporstoftest.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 374-76-5
Molekylær formel C9F18
Molekylvægt (g/mol) 450.07
MDL nummer MFCD00066614
InChI nøgle MGOFOLPXKULBGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane, acmc-1ajc4, nonafluoro-1,3,5-tris-trifluoromethyl-cyclohexane, 1,2,2,3,4,4,5,6,6-nonafluoro-1,3,5-tris trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane,1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonakis fluoranyl-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane
PubChem CID 2776392
IUPAC navn 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluor-2,4,6-tris(trifluormethyl)cyclohexan
SMIL C1(C(C(C(C(C1(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
Navn note blanding af isomerer
Smeltepunkt -68 °C
Tæthed 1.888
Kogepunkt 125 °C til 128 °C
Brydningsindeks 1.297
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 450.07
Grad Teknisk