Få mere at vide
Perfluor-1,2-dimethylcyclobutan, 97%, resten 1,3-isomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329385
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329385 100 g 100g
11319385 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11329385 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16757.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Perfluor-1,2-dimethylcyclobutan fungerer som en ligand til Suzuki-kobling. Det er involveret i den infrarøde multi-foton-nedbrydningsundersøgelse af dens nedbrydningsprodukter induceret af den tværgående exciterede atmosfæriske trykpulserede kuldioxidlaser (TEA CO2laser) bestråling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Perfluor-1,2-dimethylcyclobutan fungerer som en ligand til Suzuki-kobling. Det er involveret i den infrarøde multi-foton-nedbrydningsundersøgelse af dens nedbrydningsprodukter induceret af den tværgående exciterede atmosfæriske trykpulserede kuldioxidlaser (TEA CO2laser) bestråling.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2994-71-0
Molekylær formel C6F12
Molekylvægt (g/mol) 300.05
MDL nummer MFCD00013737
InChI nøgle RBTROQHBNLSUTL-UHFFFAOYNA-N
Synonym Dodecafluorodimethylcyclobutane
PubChem CID 12789874
SMIL FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Smeltepunkt -32°C
Tæthed 1.62
Kogepunkt 45°C
Assay Procent Noter resten 1,3-isomer
Brydningsindeks 1.254
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
IUPAC navn 1,1,2,2,3,4-hexafluor-3,4-bis(trifluormethyl)cyclobutan
Formel vægt 300.05
Procent renhed 97%