Få mere at vide
Cytiva Perfluor gummi O-ring
Artikelnummer. 11390092 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Størrelse:
1 x 3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11390092 1 x 3 mm Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11390092 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 19003601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 DKK
    878.71 DKK / Pakke med 10
    Spare 66.29 DKK
    7% Slukket
På lager
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ettan LC
Mængde 10/Pk.
Produkttype O-ring
Materiale Perfluor gummi
Størrelse 1 x 3 mm