Få mere at vide
Liebherr™ Perfection opretstående fryser til videnskabelig brug
Product Code. 30002897 Shop All Liebherr Appliances Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
273 l
Product Code. Kapacitet (metrisk)
30002897 273 l
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 30002897 Supplier Liebherr™ Supplier No. SFFVH4001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24628.54 DKK
    23946.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 681.70 DKK
    2% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sikker, præcis og ultra energieffektiv fryser opbevaring af temperaturfølsomme produkter, den Liebherr™ opretstående laboratoriefryser er fuldt udstyret til laboratorieapplikationer med Liebherr™ byggekvalitet, du kan stole på. EN 60068-3 temperaturkortlægning og integreret WiFi/LAN-interface.
  • Opretstående laboratoriefryser med skuffer.
  • Reach-in, 1-sektion.
  • Bredde: 600 mm
  • Bruttokapacitet: 273 L
  • Hvidt udvendigt, kommercielt støbt polystyrol interiør.
  • Problemfri NoFrost-teknologi: Ultraeffektiv varmgas automatisk afrimning ventilator-assisteret køling.
  • 174 L nettokapacitet.
  • 6 gennemsigtige fryseskuffer.
  • Fryseskuffer: nem produkthåndtering, maksimal energieffektivitet og minimale temperaturudsving.
  • Digital controller med 2,4 tommer touch- og swipe-farveskærm, °0,1 C opløsning og adgangskodelås.
  • Tilslutningsmuligheder: Integreret LAN/WLAN-interface og integreret datalogger med USB-port.
  • Alarmhistorik med min./maks. temperaturer, varighed mm.
  • Adgangsport til eksterne sensorer.
  • Indvendig belysning: LED foran i toppen udenfor.
  • Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende dør med 90° opholdsposition, antimikrobielt håndtag.
Specifications
Type Fryser
Kapacitet (metrisk) 273 l
Temperaturområde -15 °C til -29 °C
Temperaturstabilitet ±5 K
Dør stil Vendbar, selvlukkende, monteret lås
Antal døre 1 (1 rum)
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Kammermateriale Rustfrit stål
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Hylder 5
Skuffer 6 fryseskuffer
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE, EcoVadis guld
Stil kabinet
Vise 2,4 tommer Berørings- og swipe-farveskærm i døren
Hjul 80 mm/100 mm Hjul Valgfri
Farve Hvid
Kondensator type Vedligeholdelsesfattig bagvæg
Havne Én 10 mm port
garanti 1 års reservedele og arbejde
Afrimning Automatisk
Belysning LED
Overvågningsmuligheder Trådløs
Datalogging ombord Ja
Strømstyrke 2,0 A
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Energiforbrug 292 kWh/a
Kompressor CFC-fri
Kølemiddel R 600a
Forsendelsesvægt (metrisk) 86 kg