Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sikker, præcis og ultraenergieffektiv fryseopbevaring af temperaturfølsomme produkter, Underbench Liebherr™ Lab Fridge er fuldt udstyret til laboratorieapplikationer med Liebherr en byggekvalitet, du kan stole på.
Underbenk-laboratoriekøleskab, bredde 600 mm, maksimal kapacitet 134 L
Temperaturområde 3 °C til 16 °C, ±2 °C temperaturstabilitet testet til EN60068-3
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.