Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Underbench Lab Freezer er sikre, præcis og ultra energieffektiv opbevaring af temperaturfølsomme produkter, Liebherr™ og den er fuldt udstyret til laboratorieapplikationer med Liebherr en byggekvalitet, du kan stole på.
Underbench laboratoriefryser, bredde 600 mm, maksimal kapacitet 103 L
Temperaturområde -9 °C til -35 °C, ±5 °C temperaturstabilitet testet til EN60068-3
Besværfri NoFrost teknologi: Ultra-effektiv varm gas automatisk afrimning med ventilatorassisteret køling
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.