Få mere at vide
Liebherr™ Perfection underbench glasdør apotekskøleskab
Artikelnummer. 30464313 Shop alle Liebherr Appliances produkter
Skift visning
Skuffer:
3 apoteksorganisatorskuffer
Ikke inkluderet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Skuffer
30464313 Ikke inkluderet
30464306 3 apoteksorganisatorskuffer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30464313 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. HMTVH1511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19737.90 DKK
    18798.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 939.90 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
For sikker, præcis og ultraenergieffektiv opbevaring af temperaturfølsomme apoteksprodukter Liebherr™ er Underbench Pharmacy Glass Door Fridge fuldt udstyret til apoteksapplikationer med Liebherr en byggekvalitet, du kan stole på.
  • Underbenket glasdør apotekskøleskab, DIN 13277-kompatibel, bredde 600 mm, maksimal kapacitet 137 L
  • Temperatur indstillet til +5 °C, hvid yderside, kommerciel kvalitet støbt polystyrol-inderside, ventilatorassisteret køling
  • Kølemiddel R 600a, forbindelsesvurdering 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, ultra-effektiv, energiforbrug 187 kWh/a
  • 97 liters nettokapacitet
  • 3 hvidlagte trådhylder
  • Digital controller med 2,4 tommer trykswipe & farvevisning og 0,1 °C opløsning, adgangskode tastaturlås
  • Tilslutningsmuligheder: Integreret LAN/WLAN-grænseflade og integreret datalogger med USB-port
  • Adgangsport til ekstern temperatursonde, ekstra sikkerhedstermostat
  • Avancerede optiske alarmer og alarmhistorik med min/max temperaturer, varighed osv.
  • Indvendig belysning vertikal LED på venstre væg
  • Elektronisk dørlås med fjernbetjening, vendbare hængsler, selvlukkende dør med 90° i dwell-position, antimikrobielt håndtag
  • 45 kg hyldebelastning
Tekniske data
Type Apotekskøleskab
Kapacitet (engelsk) 36 gal.
Kapacitet (metrisk) 137 L
Temperaturområde 5 °C
Temperaturopløsning Skærm 0,1 °C
Temperatursensor PT1000
Temperaturstabilitet ±2 K
Kølemiddel R 600a
Dør stil Glasselvlukkning med lås
Antal døre 1
Dørmateriale Glas
Skuffer Ikke inkluderet
Hylder 3 Plastbelagt gitter
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Udvendig finish Hvid pulverlakeret
Indre Kommerciel kvalitet formstøbt polystyrol
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Stil Under bordet
Vise Farvedisplay i døren
Farve Hvid
Kondensator type Lav-vedligeholdelse bagvægstråd-på-rør
Kontroltype 2,4 tommer Tryk og swipe farvevisning i døren
Til brug med (applikation) Opbevaring af temperaturfølsomme medicinske produkter
Havne 1 x 12 mm
Produktlinje Sundhedsperfektion
garanti 1 års reservedele og arbejde
Afrimning Automatisk: tidsbegrænset uden for cyklus
Belysning LED lodret stribe
Model- HMFvh 1511
Overvågningsmuligheder Indbygget temperatur- og alarmhændelseslogning, USB eksport
Kompressor CFC-fri
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fase 1, enkeltfase
Watt 50 W
Energiforbrug 187 kWh/a
Grønne funktioner Lavt energiforbrug
Forsendelsesvægt (metrisk) 45 kg