Få mere at vide
Liebherr™ Perfection underbænk glasdørs laboratoriekøleskab
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30464315 Shop alle Liebherr produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
36 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30464315 36 gal.
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 30464315 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SRTVH1511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17903.55 DKK
    17051.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 852.55 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sikker, præcis og ultraenergieffektiv fryseopbevaring af temperaturfølsomme produkter, Underbench Liebherr™ Glass Door Lab Fridge er fuldt udstyret til laboratorieapplikationer med Liebherr en byggekvalitet, du kan stole på.
  • Underbords glasdør laboratoriekøleskab, bredde 600 mm, maksimal kapacitet 137 L
  • Temperaturområde +3 / +16 °C, +/- 2 °C temperaturstabilitet testet til EN60068-3
  • Hvid facade, kommerciel kvalitets profileret polystyrol-interiør, ventilatorassisteret køling.
  • Kølemiddel R 600a, forbindelsesmærkning 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, energiforbrug 187 kWh/a
  • 97 L nettokapacitet
  • 3 hvidlagte trådhylder
  • Digital controller med 2,4 tommer tryk og swipe farvevisning og 0,1 °C opløsning, adgangskode tastaturlås
  • Tilslutningsmuligheder: Integreret LAN/WLAN-grænseflade og integreret datalogger med USB-port
  • Adgangsport til ekstern temperatursonde, ekstra sikkerhedstermostat
  • Alarmhistorik med min./maks. temperaturer, varighed mm.
  • Indvendig LED-belysning
  • Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende dør med 90° i dwell-position, antimikrobielt håndtag
  • 45 kg hyldebelastning
Tekniske data
Type Laboratoriekøleskab
Kapacitet (engelsk) 36 gal.
Kapacitet (metrisk) 137 L
Temperaturområde 3 °C til 16 °C
Temperaturopløsning Skærm 0,1 °C
Temperatursensor PT1000
Temperaturstabilitet ±2 K
Kølemiddel R 600a
Dør stil Glasselvlukkning med lås
Antal døre 1
Hylder 3 Plastbelagt gitter
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Udvendig finish Hvid pulverlakeret
Indre Kommerciel kvalitet formstøbt polystyrol
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Stil Under bordet
Vise Farvedisplay i døren
Farve Hvid
Kondensator type Lav-vedligeholdelse bagvægstråd-på-rør
Kontroltype 2,4 tommer Tryk og swipe farvevisning i døren
Til brug med (applikation) Opbevaring af temperaturfølsomme produkter
Havne 1 x 12 mm
Produktlinje Videnskabelig perfektion
garanti 1 års reservedele og arbejde
Afrimning Automatisk: tidsbegrænset uden for cyklus
Belysning LED lodret stribe
Model- SRTvh 1511
Overvågningsmuligheder Indbygget temperatur- og alarmhændelseslogning, USB eksport
Forbindelse LAN/WiFi inkluderet
Kompressor CFC-fri
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fase 1, enkeltfase
Watt 60 W
Energiforbrug 187 kWh/a
Grønne funktioner Lavt energiforbrug
Forsendelsesvægt (metrisk) 45 kg