Få mere at vide
Liebherr™ Perfection højvolumen opretstående laboratoriekøleskab med rustfrit stålinteriør
Shop alle Liebherr Appliances produkterBeskrivelse
- Højvolumen opretstående laboratoriekøleskab, indadgående
- Temperaturområde -2 °C til +16 °C, ±2 K temperaturstabilitet testet til EN60068-3
- Hvid facade, rustfrit stål interiør, ventilatorassisteret køling.
- Kølemiddel R 600a, forbindelsesvurdering 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
- Energieffektivitet optimeret for lavere driftsomkostninger og hjælper med at opfylde brugernes bæredygtighedsmål
- DIN 13277-overholder
- Intuitiv brugergrænseflade med 2,4 tommer touch- og swipe-farvedisplay, 0,1 °C opløsning og adgangskode-tastaturlås giver også nyttig udvidet multifunktionalitet, f.eks. en vedligeholdelsestimer, kalibreringsfunktion m.m.
- Forbindelse: Integreret LAN/WLAN-interface og datalogger med USB-port for at imødekomme forskellige krav til forenklet datalagring, temperaturkontrol og alarmstyring
- 12 mm adgangsport til ekstern temperaturprobe, +2 °C frysebeskyttelsesfunktion
- Maksimal indholdssikkerhed: alarm med batteribackup (12 timer) straks ved strømsvigt, alarmhistorik (10 hændelser) og datalogger med realtidsur.
- Indvendig LED-belysning, loft og fuld højde, sikrer god sigtbarhed over indholdet i denne store enhed
- Elektronisk dørlås med fjernbetjening, vendbare hængsler, selvlukkende dør med 90° minutters hvileposition
- 60 kg hyldelast
- Udstyret med 100 mm hjul med bremser på de to forreste, for nem bevægelse af enheden
- 5-årig udvidet garanti er tilgængelig i udvalgte lande
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Køleskab |
| Kapacitet (engelsk) | 126,8 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 480 l |
| Temperaturområde | -2 °C til +16 °C |
| Temperaturopløsning | 0.1 K |
| Temperatursensor | PT1000 |
| Temperaturstabilitet | ±2°K |
| Kølemiddel | R 600a |
| Dør stil | Solid vendbar selvlukkende dør med lås |
| Antal døre | 1 |
| Vis mere |