Få mere at vide
Liebherr™ Perfection højvolumen opretstående laboratoriekøleskab med rustfrit stålinteriør og glasdør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30178703 Shop alle Liebherr produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
480 l
702 l
1091 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30178703 1091 l
30178706 480 l
30178693 702 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30178703 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SRPVH1412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79760.10 DKK
    75962.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 3798.10 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opretstående laboratoriekøleskab, der er sikkert, præcist og energieffektivt og er DIN 13277-kompatibelt.
  • Højvolumen glasdør opretstående laboratoriekøleskab, indadgående
  • Temperaturområde 0 til +16 °C, ±2 K temperaturstabilitet testet til EN60068-3
  • Hvid facade, rustfrit stål interiør, ventilatorassisteret køling.
  • Kølemiddel R 600a, forbindelsesvurdering 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Glasdøre optimeret til forbedret udstillingsareal giver et bedre overblik over indholdet
  • Energieffektivitet optimeret for lavere driftsomkostninger og hjælper med at opfylde brugernes bæredygtighedsmål
  • DIN 13277-overholder
  • Intuitiv brugerflade med 2,4 tommer tryk- og swipe-farvedisplay, 0,1 °C opløsning og adgangskode til tastaturlås giver også nyttig udvidet multifunktionalitet, f.eks. en vedligeholdelsestimer, kalibreringsfunktion m.m.
  • Forbindelse: Integreret LAN/WLAN-interface og datalogger med USB-port for at imødekomme forskellige krav til forenklet datalagring, temperaturkontrol og alarmstyring
  • 12 mm adgangsport til ekstern temperaturprobe, +2 °C frysebeskyttelsesfunktion
  • Maksimal indholdssikkerhed: alarm med batteribackup (12 H) straks ved strømsvigt, alarmhistorik (10 hændelser) og datalogger med realtidsur.
  • Indvendig LED-belysning, loft og fuld højde, sikrer god sigtbarhed over indholdet i denne store enhed
  • Elektronisk dørlås med fjernbetjening, vendbare hængsler, selvlukkende dør med 90° minutters hvileposition
  • 60 kg hyldelast
  • Udstyret med 100 mm hjul med bremser på de to forreste, for nem bevægelse af enheden
Tekniske data
Type Køleskab
Kapacitet (engelsk) 288,21 gal.
Kapacitet (metrisk) 1091 l
Temperaturområde 0 °C til 16 °C
Temperaturopløsning 0.1 K
Temperatursensor PT1000
Temperaturstabilitet ±2°K
Kølemiddel R 600a
Dør stil Glasselvlukkning med lås
Antal døre 2
Hængsel Side Venstre eller højre
Hylder 8
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Udvendig finish Hvid pulverlakeret
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil kabinet
Vise Højkontrast 2,4 tommer Color Touch og Swipe Display
Hjul 100 mm dia. hjul
Farve Hvid
Kondensator type Lav-vedligeholdelses tråd-på-rør med vaskbart filter
Kontroltype Digital Controller
Havne 1 x 12 mm diameter adgangsport
garanti 1 års reservedele og arbejde
Afrimning Automatisk varmgasafrimning
Belysning LED-loft og fuldhøjde vertikal
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Adgangssikkerhed Elektronisk dørlås med fjernbetjening
Forbindelse WiFi/LAN-modul integreret
Kompressor CFC-fri
Strømstyrke 4 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fase 1, enkeltfaset
Energiforbrug 705 kWh/a
Grønne funktioner Naturligt kølemiddel, ultra energieffektivt, Ecovadis Gold