Få mere at vide
Honeywell™ PERFEKTIONERE POLY™ PU First White Gloves
Størrelse:
7
8
9
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 100 % Nylon strikket handske
- Hvid PU-belægning på håndflade og fingre
- Strikketeknikken hjælper med at opnå en handske, der sidder godt efter hånden, med god fingerfærdighed
- Handsken giver maksimal komfort og ekstra robusthed
- Den tætte strik giver handsken perfekt støtte, begrænser indtrængning af snavs og giver et godt touch
- Den ventilerede ryg og PU-belægning optimerer handskens åndbarhed
- Polyamid med sin polyurethanbelægning giver fremragende slid- og rivebestandighed
- PU-belægningen sikrer et godt greb
- Ikke pilling, polyamiden er velegnet til præcisionsarbejde
- Handskerne er certificeret som silikonefri for at sikre deres brug ved maling
- Hvid farve forbedrer handskens hygiejne og renlighed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420-2003 Grundstandard, EN 388-2016 Mekaniske risici |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Oversigt | 13 gauge |
| Belægningsmateriale | Polyamid, polyurethan |
| Farve | Hvid |
| Størrelse | 9 |
| Længde (metrisk) | 24 cm |