Få mere at vide
Honeywell Safety Products™ Perfektionere Poly™ Fingerhandsker
Beskrivelse
- Hvid, ikke-pilling polyamid strikket handske velegnet til præcisionsarbejde.
- Velegnet til håndtering af fine produkter i et tørt miljø.
- Fremragende slid- og rivebestandighed.
- Silikonefri og velegnet til malermiljøer.
- Hvid polyurethanbelægning på fingerspidserne for godt greb.
- Tæt strik giver komfort, støtte, fingerfærdighed, berøring og begrænser snavsindtrængning.
- Ventileret ryg og håndflade optimerer åndbarheden.
- Elastisk håndled.
- Hvid farve forbedrer handskens hygiejne og renlighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE KATEGORI I Mindre risici, EN 420-2003 Grundstandard, EF Kategori PPE 1, EF-certifikatnummer Autocertificering |
| Klassifikation | Behændighed: 5 |
| Belagt område | Fingre |
| Oversigt | Måler 15 |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polyurethan, Polyamid |
| Produkttype | Handsker |
| Størrelse | 8 |
| Til brug med (applikation) | Bil-, luftfarts- og forsyningsindustrien |
| Vis mere |