Få mere at vide
Honeywell Safety Products™ Perfektionere Poly™ Fingerhandsker
Artikelnummer. 11871741
Størrelse:
6
7
8
Pakningsstørrelse:
10 par
Artikelnummer. 11871741
Brand: Honeywell Safety Products™ 223224006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvide polyamidstrikkede handsker med polyurethanbelagte fingerspidser giver fingerfærdighed, en tætsiddende pasform og godt greb til præcisionsarbejde. Honeywell Safety Products™ Perfektionere Poly™ Fingerhandsker er strikket for åndbarhed og komfort og giver fremragende slid- og rivebestandighed.
  • Hvid, ikke-pilling polyamid strikket handske velegnet til præcisionsarbejde.
  • Velegnet til håndtering af fine produkter i et tørt miljø.
  • Fremragende slid- og rivebestandighed.
  • Silikonefri og velegnet til malermiljøer.
  • Hvid polyurethanbelægning på fingerspidserne for godt greb.
  • Tæt strik giver komfort, støtte, fingerfærdighed, berøring og begrænser snavsindtrængning.
  • Ventileret ryg og håndflade optimerer åndbarheden.
  • Elastisk håndled.
  • Hvid farve forbedrer handskens hygiejne og renlighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE KATEGORI I Mindre risici, EN 420-2003 Grundstandard, EF Kategori PPE 1, EF-certifikatnummer Autocertificering
Klassifikation Behændighed: 5
Belagt område Fingre
Oversigt Måler 15
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Hvid
Materiale Polyurethan, Polyamid
Produkttype Handsker
Størrelse 6
Til brug med (applikation) Bil-, luftfarts- og forsyningsindustrien
Inkluderer Elastisk håndled
Mængde 10 Par/PK
Længde (metrisk) 23 cm