Få mere at vide
Honeywell™ PERFEKTIONERE CUTTING™ Diamanthandsker
Description
- Hvid Dyneema™ Diamant/lycra™ strikket handske
- Sort polyurethanbelægning på håndfladen og fingerspidserne
- Strikketeknikken er med til at opnå en handske, der sidder godt efter hånden og god fingerfærdighed
- Handsken giver maksimal komfort og ekstra robusthed
- Den seje Dyneema™ diamantberøring giver en ekstra følelse af komfort
- Den tætte strik (gauge 13) giver handsken perfekt støtte, begrænser indtrængning af snavs og giver et godt touch
- Handskens ventilerede ryg optimerer dens åndbarhed
- De Dyneema™ diamond/lycra™ gevind giver fremragende egenskaber mod snit
- Polyurethanbelægningen ved håndfladen og fingerspidserne giver enestående slidstyrke
- Dens hvide farve forbedrer handskens hygiejne og renlighed
- Dens sorte belægning muliggør arbejde i et let snavset miljø
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | EN 420-2003 EEC Grundlæggende standarder, EN 388-2003 Mekaniske farer |
| Oversigt | 13 gauge |
| Farve | Hvid, Grå |
| Materiale | Polyurethan, Lycra |
| Størrelse | 8 |
| Længde (metrisk) | 23.5 cm |