Få mere at vide
Peretinoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Peretinoin |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h8-9,11,13-15H,6-7,10,12H2,1-5H3,(H,21,22)/b14-8+,17-11+,18-13+,19-15+ |
| Formel vægt | 302.2246 |