missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Peretinoin, MedChemExpress
Beskrivelse
Peretinoin reduces the mRNA level of sphingosine kinase 1 (SPHK1) in vitro by downregulating a transcription factor, Sp1. Peretinoin prevents the progression of non-alcoholic steatohepatitis (NASH) and the development of hepatocellular carcinoma (HCC) through activating the autophagy pathway by increased Atg16L1 expression. Peretinoin inhibits HCV RNA amplification and virus release by altering lipid metabolism with a EC50 of 9 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Peretinoin |
| CAS | 81485-25-8 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H30O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | NIK333 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (165.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.45 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?