Få mere at vide
Hydrogenperoxidopløsning, PERDROGEN™ 30 % H2O2 H2O2 (vægt/vægt) puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
Honeywell ACS opløsningsmidler til generel laboratoriebrug er:
- en prissat løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
- velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
- variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
- alle opløsningsmidler er testet i overensstemmelse med ACS generelle brugsspecifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogen Peroxide Solution |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| FN nummer | 2014 |
| Beilstein | 3587191 |
| Koncentration | 30% (w/w) |
| Formel vægt | 34.01g/mol |
| Grad | puriss. pa |
| Damptryk | 23.3mmHg (30°C) |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- PERDROGEN 30% H2O2 (w/w)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide solution